2-Fluoranilin

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

001430-500G 001430-1KG
FLUO001430-500GEA 115 EUR
FLUO001430-500G FLUO001430-1KG
2-Fluoranilin
2-Fluoranilin
Formel: C₆H₆FN
Molecular Weight: 111.12 g/mol
Siedepunkt: 182
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007642
CAS-Nummer: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
UN: 2941
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR