3,4,5-Trifluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
002064-5G
002064-25G
FLUO002064-5GEA
45.9
EUR
FLUO002064-5G
FLUO002064-25G
3,4,5-Trifluoranilin
3,4,5-Trifluoranilin
Formel:
C₆H₄F₃N Molecular Weight: 147,1 g/mol |
MDL:
MFCD00083522 CAS-Nummer: 163733-96-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |