3,5-Difluoranilin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
311420010 311420100 311420500
ACRO311420010EA 18.2 EUR
ACRO311420010 ACRO311420100 ACRO311420500
3,5-Difluoranilin 98%
3,5-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Molecular Weight: 129,11 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…41 °C
Dichte: 1,295 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007763
CAS-Nummer: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %