3,5-Difluoranilin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SB01840.1 SB01840.50
MAYBSB01840.1EA 0 EUR
MAYBSB01840.1 MAYBSB01840.50
3,5-Difluoranilin
3,5-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…41 °C
Dichte: 1,295 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007763
CAS-Nummer: 372-39-4
EINECS: 206-752-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III