3-Fluoranilin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
119280250 119281000
ACRO119280250EA 54.5 EUR
ACRO119280250 ACRO119281000
3-Fluoranilin 98%
3-Fluoranilin
Formel: C₆H₆FN
Siedepunkt: 186 °C (756 mmHg)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,15 g/cm³
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007758
CAS-Nummer: 372-19-0
EINECS: 206-747-0
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %