3-Fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001438-100G 001438-1KG 001438-500G
FLUO001438-100GEA 138 EUR
FLUO001438-100G FLUO001438-1KG FLUO001438-500G
3-Fluoranilin
3-Fluoranilin
Formel: C₆H₆FN
Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007758
CAS-Nummer: 372-19-0
EINECS: 206-747-0
UN: 2941
ADR: 6.1,III