4-Fluoranilin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

119291000 119295000 119290250
ACRO119291000EA 49.2 EUR
ACRO119291000 ACRO119295000 ACRO119290250
4-Fluoranilin 98%
4-Fluoranilin
Formel: C₆H₆FN
Molecular Weight: 111,12 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –1,9 °C
Dichte: 1,157 g/cm³
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007829
CAS-Nummer: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04196

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow to red-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR