4-Fluoranilin

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

SB00545.250 SB00545.1
CHMPSB00545.250EA 0 EUR
CHMPSB00545.250 MAYBSB00545.1
4-Fluoranilin
4-Fluoranilin
Formel: C₆H₆FN
Molecular Weight: 111,12 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007829
CAS-Nummer: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04196

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR