4-Fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
001439-100G 001439-500G 001439-2KG
FLUO001439-100GEA 93.6 EUR
FLUO001439-100G FLUO001439-500G FLUO001439-2KG
4-Fluoranilin
4-Fluoranilin
Formel: C₆H₆FN
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007829
CAS-Nummer: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04196