4-Fluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
F3800-25G
F3800-100G
F3800-500G
SIALF3800-25GEA
22.7
EUR
SIALF3800-25G
SIALF3800-100G
SIALF3800-500G
4-Fluoranilin, Sigma-Aldrich®
4-Fluoranilin
Formel:
C₆H₆FN Molecular Weight: 111,12 g/mol Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –1 °C Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007829 CAS-Nummer: 371-40-4 EINECS: 206-735-5 UN: 2941 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,04196 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...