2,3,4,5,6-Pentafluoranilin ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Aminopentafluorbenzol

A19348.06 A19348.14 A19348.22
A19348.06EA 30.5 EUR
A19348.06 A19348.14 A19348.22
2,3,4,5,6-Pentafluoranilin ≥98%
2,3,4,5,6-Pentafluoranilin

Purity: 98+% CAS No.: 771-60-8 Molecular Formula: C6H2F5N Formula Weight: 183.08 Flash Point: 73°(163°F) Melting Point: 34-37° Boiling Point: 156-157° Beilstein Reference: 1819387 MDL No.: MFCD00007643

Formel: C₆H₂F₅N
Molecular Weight: 183,08 g/mol
Siedepunkt: 156…157 °C
Schmelzpunkt: 34…37 °C
Dichte: 1,744
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007643
CAS-Nummer: 771-60-8
EINECS: 212-234-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR