2-Fluor-5-nitroanilin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
168390250 168391000 168390050
ACRO168390250EA 57.1 EUR
ACRO168390250 ACRO168391000 ACRO168390050
2-Fluor-5-nitroanilin 98%
2-Fluor-5-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molecular Weight: 156.12 g/mol
Schmelzpunkt: 99…103 °C
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007652
CAS-Nummer: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Ochre to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥97.5 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable