2-Fluor-5-nitroanilin
Lieferant: Thermo Scientific
SB01381.1 SB01381.10 SB01381.50
MAYBSB01381.1EA 0 EUR
MAYBSB01381.1 MAYBSB01381.10 MAYBSB01381.50
2-Fluor-5-nitroanilin
2-Fluor-5-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molecular Weight: 156.12 g/mol
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007652
CAS-Nummer: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 1325
ADR: 4.1 II