2-Fluor-5-nitroanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
003230-25G 003230-100G
FLUO003230-25GEA 39.9 EUR
FLUO003230-25G FLUO003230-100G
2-Fluor-5-nitroanilin
2-Fluor-5-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007652
CAS-Nummer: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II