4-Fluor-3-nitroanilin ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

A15371.14 A15371.22 A15371.36
A15371.14EA 36.4 EUR
A15371.14 A15371.22 A15371.36
4-Fluor-3-nitroanilin ≥98%
4-Fluor-3-nitroanilin

Purity: 98% CAS No.: 364-76-1 Molecular Formula: C6H5FN2O2 Formula Weight: 156.12 Flash Point: 91°(195°F) Melting Point: 94-98° Beilstein Reference: 2210199 MDL No.: MFCD00007833

Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molecular Weight: 156,12 g/mol
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Dichte: 0,43 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91 °C (195 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007833
CAS-Nummer: 364-76-1
EINECS: 206-665-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR