4-Fluor-3-nitroanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
001697-25G
001697-100G
001697-500G
FLUO001697-25GEA
31.1
EUR
FLUO001697-25G
FLUO001697-100G
FLUO001697-500G
4-Fluor-3-nitroanilin
4-Fluor-3-nitroanilin
Formel:
C₆H₅FN₂O₂ Molecular Weight: 156.12 g/mol Schmelzpunkt: 96…98 °C Dichte: 0.43 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007833 CAS-Nummer: 364-76-1 EINECS: 206-665-5 |