1,2-Difluor-4-nitrobenzol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Difluornitrobenzol
241930250 241931000
ACRO241930250EA 83.9 EUR
ACRO241930250 ACRO241931000
1,2-Difluor-4-nitrobenzol 99%
1,2-Difluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Molecular Weight: 159.09 g/mol
Siedepunkt: 80…81 °C (14 mmHg)
Dichte: 1.441 g/cm³
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007198
CAS-Nummer: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %