1,2-Difluor-4-nitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,4-Difluornitrobenzol
A11060.09 A11060.18
A11060.09EA 38.2 EUR
A11060.09 A11060.18
1,2-Difluor-4-nitrobenzol ≥98%
1,2-Difluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Molecular Weight: 159,09 g/mol
Siedepunkt: 76…80 °C (8 mmHg)
Dichte: 1,441
Flammpunkt: 80 °C (176 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007198
CAS-Nummer: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III