1,2-Difluor-4-nitrobenzol

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

BTB06221.250 BTB06221.1
CHMPBTB06221.250EA 0 EUR
CHMPBTB06221.250 MAYBBTB06221.1
1,2-Difluor-4-nitrobenzol
1,2-Difluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Siedepunkt: 80 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007198
CAS-Nummer: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR