1,4-Difluor-2-nitrobenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SB01118.1 SB01118.10 SB01118.50
MAYBSB01118.1EA 0 EUR
MAYBSB01118.1 MAYBSB01118.10 MAYBSB01118.50
1,4-Difluor-2-nitrobenzol
1,4-Difluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,4671 g/cm³ (17 °C)
MDL: MFCD00007054
CAS-Nummer: 364-74-9
EINECS: 206-663-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III