1-Fluor-2-nitrobenzol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluornitrobenzol
119480100 119480500 119482500
ACRO119480100EA 20.9 EUR
ACRO119480100 ACRO119480500 ACRO119482500
1-Fluor-2-nitrobenzol 99%
1-Fluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141,1 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 9…6 °C
Dichte: 1,335 g/cm³
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007048
CAS-Nummer: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5307 to 1.5327 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %