1-Fluor-2-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Fluornitrobenzol
001674-250G 001674-1KG 001674-5KG
FLUO001674-250GEA 143 EUR
FLUO001674-250G FLUO001674-1KG FLUO001674-5KG
1-Fluor-2-nitrobenzol
1-Fluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141,1 g/mol
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007048
CAS-Nummer: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III