1-Fluor-3-nitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluoronitrobenzene
B25553.14 B25553.22
B25553.14EA 75.6 EUR
B25553.14 B25553.22
1-Fluor-3-nitrobenzol ≥98%
1-Fluor-3-nitrobenzol
Purity: 98+% CAS No.: 402-67-5 Molecular Formula: C6H4FNO2 Formula Weight: 141.10 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5250 Melting Point: 2° Boiling Point: 204-206° Beilstein Reference: 1862210 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007196
Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141.1 g/mol
Siedepunkt: 204…206 °C
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1.325
Flammpunkt: 76 °C (168 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007196
CAS-Nummer: 402-67-5
EINECS: 206-953-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III