1-Fluor-3-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 3-Fluoronitrobenzene
001678-25G 001678-100G 001678-250G
FLUO001678-25GEA 37.1 EUR
FLUO001678-25G FLUO001678-100G FLUO001678-250G
1-Fluor-3-nitrobenzol
1-Fluor-3-nitrobenzol
Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141,1 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1,7 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007196
CAS-Nummer: 402-67-5
EINECS: 206-953-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III