1-Fluor-4-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
002698-250G 002698-1KG 002698-5KG
FLUO002698-250GEA 91.5 EUR
FLUO002698-250G FLUO002698-1KG FLUO002698-5KG
1-Fluor-4-nitrobenzol
1-Fluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₄FNO₂
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 1,326 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007282
CAS-Nummer: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III