1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2,3,4,5-Tetrafluoronitrobenzene, 1,2,3,4-Tetrafluoro-5-nitrobenzene
007368-1G 007368-5G 007368-25G
FLUO007368-1GEA 31.1 EUR
FLUO007368-1G FLUO007368-5G FLUO007368-25G
1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorbenzol
1-Nitro-2,3,4,5-tetrafluorbenzol
Formel: C₆HF₄NO₂
Molecular Weight: 195,07 g/mol
Siedepunkt: 179 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00014686
CAS-Nummer: 5580-79-0
EINECS: 226-972-8