1,2,3-Trifluor-5-nitrobenzol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,4,5-Trifluornitrobenzol
L20302.06 L20302.14
L20302.06EA 73.7 EUR
L20302.06 L20302.14
1,2,3-Trifluor-5-nitrobenzol 99%
1,2,3-Trifluor-5-nitrobenzol
Purity: 99% CAS No.: 66684-58-0 Molecular Formula: C6H2F3NO2 Formula Weight: 177.08 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4860 Beilstein Reference: 2455018 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00456803
Formel: C₆H₂F₃NO₂
Molecular Weight: 177.08 g/mol
Dichte: 1.52
Flammpunkt: 75 °C (167 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00456803
CAS-Nummer: 66684-58-0
EINECS: 266-447-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III