Sanger's Reagenz 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dinitro-4-fluorbenzol, 2,4-Dinitrofluorbenzol
117030050 117030250 117031000 117035000
ACRO117030050EA 39.9 EUR
ACRO117030050 ACRO117030250 ACRO117031000 ACRO117035000
Sanger's Reagenz 98%
Sanger's Reagenz
Formel: C₆H₃FN₂O₄
Molecular Weight: 186,1 g/mol
Siedepunkt: 296 °C
Schmelzpunkt: 23…26 °C
Dichte: 1,48 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007056
CAS-Nummer: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,04199
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5675 to 1.5705 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Suitability (for precip. of Fe, etc.) Passes test