Sanger's Reagenz
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1,3-Dinitro-4-fluorbenzol, 2,4-Dinitrofluorbenzol
002693-25G 002693-100G
FLUO002693-25GEA 60.9 EUR
FLUO002693-25G FLUO002693-100G
Sanger's Reagenz
Sanger's Reagenz
Formel: C₆H₃FN₂O₄
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007056
CAS-Nummer: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04199