Sanger's Reagenz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
42085-250G 42085-50G
SIAL42085-250GEA 401 EUR
SIAL42085-250G SIAL42085-50G
Sanger's Reagenz, Sigma-Aldrich®
Sanger's Reagenz
Formel: C₆H₃FN₂O₄
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007056
CAS-Nummer: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04199