2,3-Difluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
005734-5G 005734-1G
FLUO005734-5GEA 0 EUR
FLUO005734-5G FLUO005734-1G
2,3-Difluoranisol
2,3-Difluoranisol
Formel: C₇H₆F₂O
Molecular Weight: 144,12 g/mol
MDL: MFCD01631562
CAS-Nummer: 134364-69-5