3,4-Difluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
004776-25G 004776-10G
FLUO004776-25GEA 72.9 EUR
FLUO004776-25G FLUO004776-10G
3,4-Difluoranisol
3,4-Difluoranisol
Formel: C₇H₆F₂O
Siedepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010730
CAS-Nummer: 115144-40-6
UN: 1993
ADR: 3,III