2,6-Difluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
005735-5G
005735-10G
FLUO005735-5GEA
97.2
EUR
FLUO005735-5G
FLUO005735-10G
2,6-Difluoranisol
2,6-Difluoranisol
Formel:
C₇H₆F₂O Molecular Weight: 144,12 g/mol |
MDL:
MFCD00142846 CAS-Nummer: 437-82-1 UN: 1993 ADR: 3,III |