2-Fluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Fluoro-2-methoxybenzene
002694-100G 002694-500G
FLUO002694-100GEA 60.9 EUR
FLUO002694-100G FLUO002694-500G
2-Fluoranisol
2-Fluoranisol
Formel: C₇H₇FO
Molecular Weight: 126.13 g/mol
Siedepunkt: 154
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 1.124 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 60
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000316
CAS-Nummer: 321-28-8
EINECS: 206-284-4
UN: 1993
ADR: 3 III