3-Fluoranisol

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 1-Fluoro-3-methoxybenzene

002695-25G 002695-100G 002695-250G
FLUO002695-25GEA 31.1 EUR
FLUO002695-25G FLUO002695-100G FLUO002695-250G
3-Fluoranisol
3-Fluoranisol
Formel: C₇H₇FO
Molecular Weight: 126.13 g/mol
Siedepunkt: 158
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000335
CAS-Nummer: 456-49-5
EINECS: 207-267-4
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR