4-Fluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Fluoro-4-methoxybenzene
001698-100G 001698-500G
FLUO001698-100GEA 0 EUR
FLUO001698-100G FLUO001698-500G
4-Fluoranisol
4-Fluoranisol
Formel: C₇H₇FO
Molecular Weight: 126,13 g/mol
Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –43,5 °C
Dichte: 1,1178 g/cm³ (18.3 °C)
MDL: MFCD00000348
CAS-Nummer: 459-60-9
EINECS: 207-295-7
UN: 3271
ADR: 3,III