2,3,6-Trifluoranisol
Lieferant: FLUOROCHEM
005850-5G 005850-1G
FLUO005850-5GEA 201 EUR
FLUO005850-5G FLUO005850-1G
2,3,6-Trifluoranisol
2,3,6-Trifluoranisol
Formel: C₇H₅F₃O
Molecular Weight: 162.11 g/mol
Siedepunkt: 146
MDL: MFCD01631501
CAS-Nummer: 4920-34-7
UN: 3271
ADR: 3 III