2-(Trifluormethoxy)anisol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-Methoxy-2-(trifluormethoxy)benzol
FL5854.1
FL5854.5
FL5854.10
CHMPFL5854.1EA
0
EUR
CHMPFL5854.1
CHMPFL5854.5
CHMPFL5854.10
2-(Trifluormethoxy)anisol
2-(Trifluormethoxy)anisol
Formel:
C₈H₇F₃O₂ Molecular Weight: 192.14 g/mol |
CAS-Nummer:
261952-22-1 |