3-(Trifluormethoxy)anisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzene
005855-1G 005855-5G 005855.10G
FLUO005855-1GEA 45.9 EUR
FLUO005855-1G FLUO005855-5G FLUO005855.10G
3-(Trifluormethoxy)anisol
3-(Trifluormethoxy)anisol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molecular Weight: 192.14 g/mol
MDL: MFCD01631504
CAS-Nummer: 142738-94-1