4-(Trifluormethoxy)anisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
007532-1G 007532-5G 007532-25G
FLUO007532-1GEA 31.1 EUR
FLUO007532-1G FLUO007532-5G FLUO007532-25G
4-(Trifluormethoxy)anisol
4-(Trifluormethoxy)anisol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molecular Weight: 192.14 g/mol
Siedepunkt: 163…165 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.272 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00216942
CAS-Nummer: 710-18-9
UN: 1993
ADR: 3 III