3,4-Difluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
002091-25G 002091-100G 002091-10G
FLUO002091-25GEA 86.4 EUR
FLUO002091-25G FLUO002091-100G FLUO002091-10G
3,4-Difluorphenol
3,4-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Molecular Weight: 130,09 g/mol
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32…36 °C
MDL: MFCD00010315
CAS-Nummer: 2713-33-9
UN: 2921
ADR: 8,II