2,6-Difluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
001418-5G 001418-25G 001418-100G
FLUO001418-5GEA 31.1 EUR
FLUO001418-5G FLUO001418-25G FLUO001418-100G
2,6-Difluorphenol
2,6-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Siedepunkt: 66 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 46 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002158
CAS-Nummer: 28177-48-2
EINECS: 248-884-9
UN: 2921
ADR: 8,II