2,4-Difluorphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A14044.09 A14044.18 A14044.30
A14044.09EA 51.3 EUR
A14044.09 A14044.18 A14044.30
2,4-Difluorphenol ≥98%
2,4-Difluorphenol
Purity: 98+% CAS No.: 367-27-1 Molecular Formula: C6H4F2O Formula Weight: 130.09 Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.4860 Odour: Phenol-like Melting Point: 21-24° Boiling Point: 52-54°/14mm Beilstein Reference: 1934803 UN No.: 2921 MDL No.: MFCD00009715
Formel: C₆H₄F₂O
Molecular Weight: 130,09 g/mol
Siedepunkt: 52…54 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 21…24 °C
Dichte: 1,362
Flammpunkt: 56 °C (132 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009715
CAS-Nummer: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
UN: 2921
ADR: 8,II