2,5-Difluorphenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A18744.06
A18744.14
A18744.06EA
33.4
EUR
A18744.06
A18744.14
2,5-Difluorphenol ≥97%
2,5-Difluorphenol
Purity: 97%
CAS No.: 2713-31-7
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 53°(127°F)
Odour: Phenol-like
Beilstein Reference: 2081076
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00042501
Formel:
C₆H₄F₂O Molecular Weight: 130,09 g/mol Siedepunkt: 166 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 36…40 °C Flammpunkt: 53 °C (127 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042501 CAS-Nummer: 2713-31-7 UN: 2921 ADR: 8,II |