2,5-Difluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
001943-25G 001943-100G
FLUO001943-25GEA 0 EUR
FLUO001943-25G FLUO001943-100G
2,5-Difluorphenol
2,5-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Molecular Weight: 130,09 g/mol
Siedepunkt: 166 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42 °C
MDL: MFCD00042501
CAS-Nummer: 2713-31-7
UN: 2921
ADR: 8,II