2-Fluor-4-nitrophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
002385-5G
002385-25G
FLUO002385-5GEA
0
EUR
FLUO002385-5G
FLUO002385-25G
2-Fluor-4-nitrophenol
2-Fluor-4-nitrophenol
Formel:
C₆H₄FNO₃ Molecular Weight: 157.1 g/mol Schmelzpunkt: 118…118.5 °C |
MDL:
MFCD00051970 CAS-Nummer: 403-19-0 |