2-Fluorphenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: o-Fluorophenol
119540100 119541000 119545000
ACRO119540100EA 24 EUR
ACRO119540100 ACRO119541000 ACRO119545000
2-Fluorphenol 98%
2-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Molecular Weight: 112.1 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 16.1 °C
Dichte: 1.256 g/cm³
Flammpunkt: 46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002155
CAS-Nummer: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5134 to 1.5154 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0003 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered