2-Fluorphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
o-Fluorophenol
A14979.14
A14979.22
A14979.14EA
30.5
EUR
A14979.14
A14979.22
2-Fluorphenol ≥98%
2-Fluorphenol
Purity: 98%
CAS No.: 367-12-4
Molecular Formula: C6H5FO
Formula Weight: 112.10
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Phenol-like
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 150-152°
Beilstein Reference: 1905112
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00002155
Formel:
C₆H₅FO Molecular Weight: 112.1 g/mol Siedepunkt: 150…152 °C Schmelzpunkt: 14…16 °C Dichte: 1.215 Flammpunkt: 46 °C (114 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002155 CAS-Nummer: 367-12-4 EINECS: 206-681-2 UN: 2924 ADR: 3 III |