2-Fluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: o-Fluorophenol
001290-100G 001290-500G 001290-50G
FLUO001290-100GEA 97.2 EUR
FLUO001290-100G FLUO001290-500G FLUO001290-50G
2-Fluorphenol
2-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Molecular Weight: 112.1 g/mol
Siedepunkt: 151
Schmelzpunkt: 16
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002155
CAS-Nummer: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN: 2810
ADR: 6.1 II