5-Fluor-2-nitrophenol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
241970250
241971000
ACRO241970250EA
63.4
EUR
ACRO241970250
ACRO241971000
5-Fluor-2-nitrophenol 99%
5-Fluor-2-nitrophenol
Formel:
C₆H₄FNO₃ Molecular Weight: 157,1 g/mol Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 32…35 °C Flammpunkt: 91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007107 CAS-Nummer: 446-36-6 EINECS: 207-168-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange-brown Powder or crystals or crystalline mass and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 32 to 35 °C |
GC | ≥98.5 % |